Få mere at vide
2-Methoxy-5-aminoformanilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-5-aminoformanilide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c1-12-8-3-2-6(9)4-7(8)10-5-11/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| Formel vægt | 166.0742 |