Få mere at vide
2-Methoxy-5-[(2R)-2-[[(1R)-1-phenylethyl]amino]propyl]benzenesulfonamide, Mikromol
Artikelnummer. 30461357
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461357 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30461357 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0938.170025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methoxy-5-[(2R)-2-[[(1R)-1-phenylethyl]amino]propyl]benzenesulfonamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[((1R)-1-phenylethyl)amino]propyl]benzenesulfonamide
CAS 121565-95-5
Analyt- eller komponentnavne 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[((1R)-1-phenylethyl)amino]propyl]benzenesulfonamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H24 N2 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenesulfonamide, 2-methoxy-5-[(2R)-2-[[(1R)-1-phenylethyl]amino]propyl]-, 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[[(1R)-1-phenylethyl]amino]propyl]benzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C18H24N2O3S/c1-13(20-14(2)16-7-5-4-6-8-16)11-15-9-10-17(23-3)18(12-15)24(19,21)22/h4-10,12-14,20H,11H2,1-3H3,(H2,19,21,22)/t13-,14-/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL COc1ccc(C[C@@H](C)N[C@H](C)c2ccccc2)cc1S(=O)(=O)N
IUPAC navn 2-methoxy-5-[(2R)-2-[[(1R)-1-phenylethyl]amino]propyl]benzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 348.4598
Mængde 25 mg
Formel vægt 348.1508 g/mol