Få mere at vide
2-Methoxy-4-(tri-n-butylstannyl)thiazole, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438107
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438107 250 mg 250mg
15428107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15438107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51493.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 927391-09-1
Molekylær formel C16H31NOSSn
Molekylvægt (g/mol) 404.2
MDL nummer MFCD07787372
InChI nøgle JCZRGWAGRPABLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-tributylstannyl thiazole, 2-methoxy-4-tributylstannyl-1,3-thiazole, 4-tributylstannyl-2-methoxythiazole, acmc-209rha, tributyl-2-methoxy-1,3-thiazol-4-yl stannane, 2-methoxy-4-tri-n-butylstannyl thiazole, 4-tri-n-butylstannyl-2-methoxy-1,3-thiazole
PubChem CID 2763264
IUPAC navn tributyl-(2-methoxy-1,3-thiazol-4-yl)stannane
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CSC(=N1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-(tri-n-butylstannyl)thiazole
Mængde 250 mg
FN nummer UN2788
Formel vægt 404.2
Procent renhed 96%