Få mere at vide
2-Methoxy-4-pyridinecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11996431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11996431 5 g 5g
11986431 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442410050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Chemical Identifiers
CAS 105596-63-2
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
InChI nøgle DPNDWFVORIGXQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyisonicotinic acid, 2-methoxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy, 2-methoxy-isonicotinicacid, 2-methoxy-4-picolinic acid, pubchem9293, ksc179m4j, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-methoxy, 2-methyloxy-4-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 819942
IUPAC navn 2-methoxypyridine-4-carboxylic acid
SMIL COC1=NC=CC(=C1)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-pyridinecarboxylic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 186°C to 188°C
Farve Brown to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 153.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methoxy-4-pyridinecarboxylic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.