Få mere at vide
2-Methoxy-4-nitrobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30466742
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30466742 1 g
1 options
Artikelnummer. 30466742 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2648301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-nitrobenzoic Acid
CAS 2597-56-0
Molekylær formel C8 H7 N O5
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-7-4-5(9(12)13)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMIL COc1cc(ccc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-methoxy-4-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 197.14
Formel vægt 197.0324