Få mere at vide
2-Methoxy-4-nitrobenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948251
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
30948251 25 g 25g
30948946 5 g 5g
30929133 1 g 1g
30937955 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 30948251 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1109125g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
CAS 2597-56-0
Molekylær formel C8H7NO5
MDL nummer MFCD00216573
Mængde 25 g
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 197.14
Procent renhed 98%