Få mere at vide
2-Methoxy-4-nitro-5-methylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-4-nitro-5-methylaniline |
| CAS | 134-19-0 |
| Molekylær formel | C8H10N2O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methoxy-5-methyl-4-nitrobenzenamine, 5-Methyl-4-nitro-o-anisidine, 2-Methoxy-5-methyl-4-nitroaniline, 3-Amino-4-methoxy-6-nitrotoluene, 4-Nitro-p-cresidine, 5-Amino-4-methoxy-2-nitrotoluene, 5-Methyl-4-nitro-o-anisidine, 6-Nitro-4-methoxy-3-aminotoluene, NSC 50663 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O3/c1-5-3-6(9)8(13-2)4-7(5)10(11)12/h3-4H,9H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(c(C)cc1N)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.18 |
| Formel vægt | 182.0691 |