Få mere at vide
2-Methoxy-4-methylphenol, TRC
Artikelnummer. 30469204
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30469204 5 g
1 options
Artikelnummer. 30469204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3050555G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-methylphenol
CAS 93-51-6
Molekylær formel C8H10O2
Mængde 5 g
Synonym 3-Methoxy-4-hydroxytoluene, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-methylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methyl-2-methoxyphenol, 4-Methylguaiacol, Homoguaiacol, Methyl Guaiacol, NSC 4969, p-Creosol, p-Methylguaiacol, 2-Methoxy-4-methylphenol, 2-Methoxy-p-cresol, 3-Methoxy-4-hydroxybenzaldhyde, Creosol
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
SMIL COc1cc(C)ccc1O
IUPAC navn 2-methoxy-4-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 138.16
Formel vægt 138.0681