Få mere at vide
2-methoxy-4-methylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-157447 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10627381
Brand: Thermo Scientific Acros 413850250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 93-51-6 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-51-6
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00002378
InChI nøgle PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym creosol, 4-methylguaiacol, 2-methoxy-p-cresol, homoguaiacol, p-methylguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-methyl, p-creosol, 4-methyl guaiacol, 2-methoxy-4-cresol, 4-hydroxy-3-methoxytoluene
PubChem CID 7144
IUPAC navn 2-methoxy-4-methylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-methylphenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 2.0°C
Farve Gul
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 221.0°C
Flammepunkt 90°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5360 to 1.5380
Mængde 25 g
Merck Index 15, 2559
Specifik vægtfylde 1.09
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 138.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxy-4-methylphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.