Få mere at vide
2-Methoxy-4-methylphenol, 98+%
Beskrivelse
2-Methoxy-4-methylphenol anvendes til fremstilling af fornyelige bis(cyanat)-estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(cyanat)-estere.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-4-methylphenol |
| Smeltepunkt | 5 °C til 6 °C |
| Tæthed | 1.092 |
| Kogepunkt | 220 °C til 222 °C |
| Flammepunkt | 99 °C (210 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.537 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1862340 |
| Merck Index | 14,2571 |
| Vis mere |