Få mere at vide
2-Methoxy-4-methylphenol, 98+%
Artikelnummer. 11440154
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11440154
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13603.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 93-51-6 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
2-Methoxy-4-methylphenol anvendes til fremstilling af fornyelige bis(cyanat)-estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Methoxy-4-methylphenol anvendes til fremstilling af fornybare bis
(cyanat)-estere.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-51-6
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.166
MDL nummer MFCD00002378
InChI nøgle PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym creosol, 4-methylguaiacol, 2-methoxy-p-cresol, homoguaiacol, p-methylguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-methyl, p-creosol, 4-methyl guaiacol, 2-methoxy-4-cresol, 4-hydroxy-3-methoxytoluene
PubChem CID 7144
IUPAC navn 2-methoxy-4-methylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-methylphenol
Smeltepunkt 5°C to 6°C
Tæthed 1.092
Kogepunkt 220°C to 222°C
Flammepunkt 99°C (210°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.537
Mængde 50 g
Beilstein 1862340
Merck Index 14,2571
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 138.17
Procent renhed ≥98%