Få mere at vide
2-Methoxy-4-methylphenol, 98+%
Artikelnummer. 11430154
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430154 10 g 10g
11440154 50 g 50g
11450154 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430154 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13603.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 93-51-6 | C8H10O2 | 138,166 g/mol
2-Methoxy-4-methylphenol anvendes til fremstilling af fornyelige bis(cyanat)-estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Methoxy-4-methylphenol anvendes til fremstilling af fornybare bis
(cyanat)-estere.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-51-6
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.166
MDL nummer MFCD00002378
InChI nøgle PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym creosol, 4-methylguaiacol, 2-methoxy-p-cresol, homoguaiacol, p-methylguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-methyl, p-creosol, 4-methyl guaiacol, 2-methoxy-4-cresol, 4-hydroxy-3-methoxytoluene
PubChem CID 7144
IUPAC navn 2-methoxy-4-methylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-methylphenol
Smeltepunkt 5 °C til 6 °C
Tæthed 1.092
Kogepunkt 220 °C til 222 °C
Flammepunkt 99 °C (210 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.537
Mængde 10 g
Beilstein 1862340
Merck Index 14,2571
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 138.17
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxy-4-methylphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methoxy-4-methyl-Phenol