Få mere at vide
2-Methoxy-4-methylphenol-3,5,6-d3,OD, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-4-methylphenol-3,5,6-d3,OD |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3/i3D,4D,5D/hD |
| Formel vægt | 142.0932 |