Få mere at vide
2-Methoxy-4-methylphenol-3,5,6-d3,OD, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-4-methylphenol-3,5,6-d3,OD |
| CAS | 20189-08-6 |
| Molekylær formel | C8 D4 H6 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | p-Cres-2,3,5-d3-ol-d, 6-methoxy- (8 CI), OD-3,5,6-Trideutero-4-methylguaiacol, 2-Methoxy-4-methylphenol-3,5,6-d3,OD, 2-Methoxy-4-methylphenol-O,3,5,6-D4, 6-Methoxy-4-methylphenol-O,2,3,5-D4, 4-Methylguaiacol-O,3,5,6-d4, 2-Methoxy-p-cresol-d4, 4-(Hydroxy-d)-3-methoxytoluene-2,5,6-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O2/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5,9 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D/hD |
| SMIL | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(C)c([2 H])c1OC |
| IUPAC navn | 1,2,5-trideuterio-3-deuteriooxy-4-methoxy-6-methylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.1885 |
| Formel vægt | 142.0932 g/mol |
| Vis mere |