missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methoxy-4-methylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-4-methylaniline |
| CAS | 39538-68-6 |
| Molekylær formel | C8H11NO |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(C)ccc1N |
| IUPAC navn | 2-methoxy-4-methylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.17 |
| Formel vægt | 137.0841 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?