Få mere at vide
2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridin, TRC
Artikelnummer. 30477204
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477204 100 mg
30466619 50 mg
30475963 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30477204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM269468100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6635-90-1
Molekylær formel C7H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Synonym NSC 52457
SMIL COc1cc(C)c(cn1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-3-7(12-2)8-4-6(5)9(10)11/h3-4H,1-2H3
Formel vægt 168.0535