Få mere at vide
2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-3-7(12-2)8-4-6(5)9(10)11/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vægt | 168.0535 |