Få mere at vide
2-Methoxy-4'-hydroxyacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-4'-hydroxyacetophenone |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-6-9(11)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3 |
| Formel vægt | 166.063 |