Få mere at vide
2-Methoxy-4-aminobenzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-4-aminobenzoic Acid |
| CAS | 2486-80-8 |
| Molekylær formel | C8 H9 N O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzoic acid, 4-amino-2-methoxy-, o-Anisic acid, 4-amino- (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-2-methoxybenzoic acid, 2-Methoxy-4-aminobenzoic acid, NSC 208766, 4-Amino-o-anisic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | COc1cc(N)ccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-amino-2-methoxybenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vægt | 167.0582 |