Få mere at vide
2-Methoxy-4-aminobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30476773
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30476773 5 g
1 options
Artikelnummer. 30476773 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2608505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-aminobenzoic Acid
CAS 2486-80-8
Molekylær formel C8 H9 N O3
Mængde 5 g
Synonym Benzoic acid, 4-amino-2-methoxy-, o-Anisic acid, 4-amino- (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-2-methoxybenzoic acid, 2-Methoxy-4-aminobenzoic acid, NSC 208766, 4-Amino-o-anisic acid
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMIL COc1cc(N)ccc1C(=O)O
IUPAC navn 4-amino-2-methoxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 167.16
Formel vægt 167.0582