missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methoxy-4-amino-5-ethylsulfonylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-4-amino-5-ethylsulfonylbenzoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO5S/c1-3-17(14,15)9-4-6(10(12)13)8(16-2)5-7(9)11/h4-5H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13) |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?