Få mere at vide
2-Methoxy-4,5-dihydro-1H-imidazole, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Dihydro-2-methoxy-1 H-imidazole |
| CAS | 28118-54-9 |
| Molekylær formel | C4 H8 N2 O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1 H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-methoxy- (9 CI, ACI), 2-Imidazoline, 2-methoxy- (6 CI, 8 CI), 4,5-Dihydro-2-methoxy-1 H-imidazole (ACI), 2-Methoxy-2-imidazoline, 2-Methoxyimidazoline, 2-Methoxy-4,5-dihydro-1 H-imidazole, 2-Methoxy-4,5-dihydro-1 H-imidazole |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8N2O/c1-7-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3,(H,5,6) |
| SMIL | COC1=NCCN1 |
| IUPAC navn | 2-methoxy-4,5-dihydro-1 H-imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.119 |
| Formel vægt | 100.064 g/mol |
| Vis mere |