Få mere at vide
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 97%
Artikelnummer. 11379595
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379595 25 g 25g
11369595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379595 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19056.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1195-66-0 | C7H15BO3 | 158,00 g/mol
Det anvendes til syntese, optiske og elektrokemiske egenskaber af nye copolymerer på basis af benzothiadiazol og elektronrige arenenheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes
til syntese, optiske og elektrokemiske egenskaber af nye copolymerer på basis af benzothiadiazol og elektronrige arenenheder.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Hold antændelseskilder væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1195-66-0
Molekylær formel C7H15BO3
Molekylvægt (g/mol) 158.00
MDL nummer MFCD03093086
InChI nøgle JZZJAWSMSXCSIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxyboronic acid pinacol ester, methoxyboronic acid, pinacol ester, 2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl, zlchem 167, methyl pinacolyl borate, acmc-209a3a, ksc498e3h, methoxy boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole
PubChem CID 10975759
IUPAC navn 2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL COB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Tæthed 0.966
Kogepunkt 120 °C (228 mmHg)
Flammepunkt 46 °C (114 °F)
Brydningsindeks 1.41
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 2827758
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 158.01
Procent renhed 97%