Få mere at vide
2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 97%
Artikelnummer. 10602043 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10602043 1 g Glasflaske 1g
10099051 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10602043 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367540010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
CAS: 269410-22-2 | C13H19BO4 | 250,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 269410-22-2
Molekylær formel C13H19BO4
Molekylvægt (g/mol) 250.10
MDL nummer MFCD02093723
InChI nøgle WFSJROCEOJANPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734650
IUPAC navn 2-methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
SMIL COC1=CC(=CC=C1O)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 101 °C til 106 °C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenol, phenol, 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-methoxy-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol cyclic ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-phenol, phenol,2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 250.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.