Få mere at vide
2-Methoxy-3-methylpyrazin, 99%
Artikelnummer. 11367975
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367975 5 g 5g
11377975 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367975 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08067.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 2847-30-5 | C6H8N2O | 124,143 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2847-30-5
Molekylær formel C6H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 124.143
MDL nummer MFCD00006127
InChI nøgle VKJIAEQRKBQLLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2-methoxy-3-methyl, 2-methyl-3-methoxypyrazine, 2-methoxy-3-methyl-pyrazine, 2-methoxy-3-methyl pyrazine, unii-04o7cn9q85, pyrazine, 2-methoxy-3 or 5-methyl, pyrazine, 2-methyl-3-methoxy, almond pyrazine, 2-methoxy-3 or5-methylpyrazine, chocolate pyrazine a
PubChem CID 17898
IUPAC navn 2-methoxy-3-methylpyrazin
SMIL CC1=NC=CN=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-3-methylpyrazine
Tæthed 1.07
Kogepunkt 159°C
Flammepunkt 55°C (131°F)
Brydningsindeks 1.5065
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 878809
Formel vægt 124.14
Procent renhed 99%