missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methoxy-3-methylphenol, TRC

Artikelnummer. 30467640
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467640 25 mg
30472534 10 mg
30482772 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467640 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33682525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 18102-31-3
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.16
Synonym 2-Methoxy-3-methylphenol, 3-Methylguaiacol
IUPAC navn 2-methoxy-3-methylphenol
SMIL COc1c(C)cccc1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-3-methylphenol
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-6-4-3-5-7(9)8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
Formel vægt 138.0681
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.