missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methoxy-3-methylnaphthalene, TRC

Artikelnummer. 30476931
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476931 500 mg
30469290 100 mg
30475216 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476931 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM341665500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 61873-80-1
Molekylær formel C12H12O
Molekylvægt (g/mol) 172.22
IUPAC navn 2-methoxy-3-methylnaphthalene
SMIL COc1cc2ccccc2cc1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-3-methylnaphthalene
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12O/c1-9-7-10-5-3-4-6-11(10)8-12(9)13-2/h3-8H,1-2H3
Formel vægt 172.0888
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.