Få mere at vide
2-Methanesulfonyl-4-phenyl-pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methanesulfonyl-4-phenyl-pyrimidine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O2S/c1-16(14,15)11-12-8-7-10(13-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3 |
| Formel vægt | 234.0463 |