Få mere at vide
2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammonium chloride, 72% aq. soln., stab. with 150-200 ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11373117
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373117 100 g 100g
11383117 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13523.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5039-78-1 | C9H18ClNO2 | 207.698 g/mol
2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammoniumchlorid er et zirconium-, aluminium- og organisk overfladebehandlet multifunktionelt rutil-titandioxidpigment, det har en snæver materialefordeling, god hvidhed og høj vejrbestandighed. Det er meget udbredt i belægning, plast, maling, gummi- og blækproduktion, læder, kosmetik, sæber, plast og i papirindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammoniumchlorid er et zirconium-, aluminium- og organisk overfladebehandlet multifunktionelt rutil-titandioxidpigment, det har en snæver materialefordeling, god hvidhed og høj vejrbestandighed. Det er meget udbredt i belægning, plast, maling, gummi- og blækproduktion, læder, kosmetik, sæber, plast og i papirindustrien.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5039-78-1
Molekylær formel C9H18ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 207.698
MDL nummer MFCD00060097
InChI nøgle RRHXZLALVWBDKH-UHFFFAOYSA-M
Synonym polyquaternium-37, 2-methacryloyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, unii-pp88r88k3o, methacrylatoethyl trimethyl ammonium chloride, 2-methacryloyloxy ethyl trimethylammonium chloride, 2-methacryloyloxy ethyl trimethylammonium, methacryloxyethyltrimethyl ammonium chloride, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-2-methyl-1-oxo-2-propenyl oxy-, chloride
PubChem CID 78738
IUPAC navn trimethyl-[2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethyl]azaniumchlorid
SMIL CC(=C)C(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammonium chloride
Navn note stabilized with 150 to 200ppm 4-methoxyphenol
Smeltepunkt -25°C
Tæthed 1.105
Kogepunkt >100°C
Brydningsindeks 1.466
Mængde 100 g
Beilstein 8168395
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 207.7
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 72% aq. soln.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammoniumchloride, 72% in water
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammoniumchloride