Få mere at vide
2-(Mesyloxymethyl)-3-methyl-4-nitropyridine Methanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Mesyloxymethyl)-3-methyl-4-nitropyridine Methanesulfonate |
| CAS | 368890-13-5 |
| Molekylær formel | C8H10N2O5S . CH4O3S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Methyl-4-nitro-2-pyridinemethanol Methanesulfonate (Ester) Monomethanesulfonate Salt), 3-Methyl-4-nitro-2-pyridinemethanol 2-Methanesulfonate Methanesulfonate (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O5S.CH4O3S/c1-6-7(5-15-16(2,13)14)9-4-3-8(6)10(11)12;1-5(2,3)4/h3-4H,5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4) |
| SMIL | Cc1c(COS(=O)(=O)C)nccc1[N+](=O)[O-].CS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | methanesulfonic acid;(3-methyl-4-nitropyridin-2-yl)methyl methanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.4 |
| Formel vægt | 342.0192 |