Få mere at vide
2-mesitylmagnesiumbromid, 1M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10421820 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10421820 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10421820 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 210731000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1208.97 DKK
    1088.65 DKK / 100ml
    Spare 120.32 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
CAS: 2633-66-1 | C9H11BrMg | 223.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mesitylmagnesium bromide
CAS 2633-66-1, 109-99-9
Farve Gul til Brun
CAS min % 21.12, 75.55
CAS Max % 24.45, 78.88
Fysisk form Løsning
Mængde 100 mL
Molekylær formel C9H11BrMg
Lineær formel (CH3)3C6H2MgBr
MDL nummer MFCD00009663
Flammepunkt −17°C
Synonym 2-mesitylmagnesium bromide, mesitylmagnesium bromide, 2,4,6-trimethylphenylmagnesium bromide, 2-mesitylmagnesium bromide solution, mesmgbr, yxvsitsudrgill-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 2,4,6-trimethylphenyl, 2-mesitylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, 2,4,6-trimethylphenylmagnesium bromide, 1m in 2-methf, 2-mesitylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, grignard reagent
InChI nøgle VZMGGVXGYWKQPB-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC1=CC([Mg]Br)=CC(C)=C1C
IUPAC navn brom(3,4,5-trimethylphenyl)magnesium
Molekylvægt (g/mol) 223.40
PubChem CID 5098599
Formel vægt 223.39
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.95 to 1.10M
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.005
Tæthed 1.0050g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mesitylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.