Få mere at vide
2-Mesitylenesulfonylchlorid, 99%
Artikelnummer. 10081270 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10081270 25 g Plastflaske 25g
10376810 100 g Plastflaske 100g
10406750 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10081270 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125590250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 773-64-8 | C9H11ClO2S | 218,7 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 773-64-8
Molekylær formel C9H11ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 218.7
MDL nummer MFCD00007434
InChI nøgle PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride
PubChem CID 13046
IUPAC navn 2,4,6-trimethylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mesitylenesulfonyl chloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 53 °C til 57 °C
Farve Grå til hvid
Kogepunkt 150 °C (20,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (ex Cl) (Argentometri)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)3C6H2SO2Cl
Mængde 25 g
Beilstein 11, 136
Fieser 01,661; 05,430; 06,625; 08,318
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: opløselige i ether, toluen og dichlorometan
Formel vægt 218.7
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver