Få mere at vide
2-Mesitylacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Mesitylacetonitrile |
| CAS | 34688-71-6 |
| Molekylær formel | C11 H13 N |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N/c1-8-6-9(2)11(4-5-12)10(3)7-8/h6-7H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | Cc1cc(C)c(CC#N)c(C)c1 |
| IUPAC navn | 2-(2,4,6-trimethylphenyl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.23 |
| Formel vægt | 159.1048 |