missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Mesitylacetonitrile, TRC

Artikelnummer. 30481928
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481928 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2256551G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Mesitylacetonitrile
CAS 34688-71-6
Molekylær formel C11 H13 N
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H13N/c1-8-6-9(2)11(4-5-12)10(3)7-8/h6-7H,4H2,1-3H3
SMIL Cc1cc(C)c(CC#N)c(C)c1
IUPAC navn 2-(2,4,6-trimethylphenyl)acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 159.23
Formel vægt 159.1048
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.