Få mere at vide
2-Mercaptothiazolin, 98+%
Artikelnummer. 11321767
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321767 100 g 100g
11331767 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11321767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04924.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-53-7 | C3H5NS2 | 119,2 g/mol
2-Mercaptothiazolin, anvendes til kædeforlængelse af alkylhalogenider ved trans-iodpropenylenering. 2-Mercaptothiazolin er et antithyreoideamiddel, der kraftigt reducerer niveauet af skjoldbruskkirtelhormon. 2-Mercaptothiazolin anvendes også som et mellemprodukt ved fremstillingen af biologisk aktive forbindelser. Det bruges også som et værktøj til meget selektiv chiral syntese af penam- og carbapenam-typenβ -laktam antibiotika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Mercaptothiazolin, anvendes til kædeforlængelse af alkylhalogenider ved trans-iodpropenylenering. 2-Mercaptothiazolin er et antithyreoideamiddel, der kraftigt reducerer niveauet af skjoldbruskkirtelhormon. 2-Mercaptothiazolin anvendes også som et mellemprodukt ved fremstillingen af biologisk aktive forbindelser. Det bruges også som et værktøj til meget selektiv chiral syntese af penam- og carbapenam-typenβ -laktam antibiotika.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, methanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-53-7
Molekylær formel C3H5NS2
Molekylvægt (g/mol) 119.2
MDL nummer MFCD00126013
InChI nøgle WGJCBBASTRWVJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptothiazoline, 2-thiazolidinethione, 2-thiazoline-2-thiol, thiazolidine-2-thione, metabasal, thyroidan, 2-mercapto-2-thiazoline, mercaptothiazoline, 2-thiothiazolidone, 2-thiazolidenethione
PubChem CID 2723699
IUPAC navn 1,3-thiazolidin-2-thion
SMIL C1CSC(=S)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptothiazoline
Smeltepunkt 103°C to 107°C
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 106332
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,methanol. Slightly soluble in water.
Formel vægt 119.21
Procent renhed ≥98%