Få mere at vide
2-Mercaptothiazol, 97%
Artikelnummer. 11387116
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387116 25 g 25g
11367116 1 g 1g
11377116 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07058.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 82358-09-6 | C3H3NS2 | 117,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82358-09-6
Molekylær formel C3H3NS2
Molekylvægt (g/mol) 117.18
MDL nummer MFCD00022449
InChI nøgle OCVLSHAVSIYKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptothiazole, 2 3h-thiazolethione, 2-thiazolethiol, 1,3-thiazole-2-thiol, thiazoline-2-thione, 2-mercapto-1,3-thiazole, 3h-thiazole-2-thione, thiazole-2-thiol, 1,3-thiazole-2 3h-thione, .delta.4-thiazoline-2-thione
PubChem CID 1201387
SMIL S=C1NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptothiazole
Smeltepunkt 77 °C til 80 °C
Mængde 25 g
Beilstein 635950
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,3-thiazol-2-thion
Formel vægt 117.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystals or Powder or Crystalline Powder or Fused Solid or Flakes