Få mere at vide
2-Mercaptothiazol, 97%
Artikelnummer. 11367116
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367116 1 g 1g
11377116 5 g 5g
11387116 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07058.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 82358-09-6 | C3H3NS2 | 117,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82358-09-6
Molekylær formel C3H3NS2
Molekylvægt (g/mol) 117.18
MDL nummer MFCD00022449
InChI nøgle OCVLSHAVSIYKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptothiazole, 2 3h-thiazolethione, 2-thiazolethiol, 1,3-thiazole-2-thiol, thiazoline-2-thione, 2-mercapto-1,3-thiazole, 3h-thiazole-2-thione, thiazole-2-thiol, 1,3-thiazole-2 3h-thione, .delta.4-thiazoline-2-thione
PubChem CID 1201387
SMIL S=C1NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptothiazole
Smeltepunkt 77°C to 80°C
Mængde 1 g
Beilstein 635950
IUPAC navn 3H-1,3-thiazol-2-thion
Formel vægt 117.19
Procent renhed 97%