Få mere at vide
2-Mercaptopyrimidin, 98%
Artikelnummer. 11465373
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465373 10 g 10g
11369589 100 g 100g
11475373 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465373 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13382.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1450-85-7 | C4H4N2S | 112,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1450-85-7
Molekylær formel C4H4N2S
Molekylvægt (g/mol) 112.15
MDL nummer MFCD00006073
InChI nøgle HBCQSNAFLVXVAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptopyrimidine, pyrimidine-2-thiol, 2-pyrimidinethiol, 2-thiopyrimidine, pyrimidine-2 1h-thione, 2 1h-pyrimidinethione, pyrimidinethione, 2-pyrimidinethione, 2-pyrimidinethiol 9ci, 2-1h-pyrimidinthione
PubChem CID 1550489
ChEBI CHEBI:53576
IUPAC navn 1H-pyrimidin-2-thion
SMIL C1=CNC(=S)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptopyrimidine
Smeltepunkt ∼230°C (decomposition)
Mængde 10 g
Beilstein 107105
Formel vægt 112.15
Procent renhed 98%