Få mere at vide
2-Mercaptopyridin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30479449
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479449 5 g
30466803 1 g
30470213 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30479449 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2187565G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1121-31-9
Molekylær formel C5 H5 N O S
Molekylvægt (g/mol) 127.16
Synonym 2-Pyridinethiol, 1-oxide, 2-Mercaptopyridine 1-oxide, 2-Mercaptopyridine N-oxide, 2-Mercaptopyridine monoxide, 2-Mercaptopyridine oxide, 2-Pyridinethiol N-oxide, NSC 179790, Omadine, PTO, Pyrithione
IUPAC navn 1-oxidopyridin-1-ium-2-thiol
SMIL [O-][n+]1ccccc1S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrithione
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H5NOS/c7-6-4-2-1-3-5(6)8/h1-4,8H
Formel vægt 127.0092