Få mere at vide
2-Mercaptopyridine-N-oxide, sodium salt hydrate, 98%
Artikelnummer. 10013310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10013310 5 g Glasflaske 5g
10697801 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10013310 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 255380050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 207511-13-5 | C5H4NNaOS | 149.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207511-13-5 , 3811-73-2
Molekylær formel C5H4NNaOS
Molekylvægt (g/mol) 149.14
MDL nummer MFCD00151244
InChI nøgle WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-mercaptopyridine n-oxide hydrate
PubChem CID 43835086
IUPAC navn natrium;1-oxidopyridin-1-ium-2-thiolat;hydrat
SMIL [Na+].[O-][N+]1=CC=CC=C1[S-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptopyridine-N-oxide,sodium salt hydrate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >260°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 10, 7892
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 149.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Granulært krystallinsk pulver