Få mere at vide
2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt, anhydrous, 98%
Artikelnummer. 11458897
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458897 25 g 25g
11438897 1 g 1g
11448897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20529.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3811-73-2 | C5H4NNaOS | 149.143 g/mol
2-Mercaptopyridin N-oxid natriumsalt er en af de aktive komponenter i maling, fugemasse, shampoo, klæbemiddel og aerosol på grund af dets antimikrobielle aktivitet. I biokemiske undersøgelser bruges det til at transportere zink ind i celler. Yderligere bruges det til at danne bidentate oxothiolanchelater med overgangsmetaller. Det fungerer som en stabilisator og viskositetsopbyggende leverandør i svagt basisk eller neutralt medium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Mercaptopyridine N-oxid natriumsalt er en af de aktive komponenter i maling, fugemasse, shampoo, klæbemiddel og aerosol på grund af dets antimikrobielle aktivitet. I biokemiske undersøgelser bruges det til at transportere zink ind i celler. Yderligere bruges det til at danne bidentate oxothiolanchelater med overgangsmetaller. Det fungerer som en stabilisator og viskositetsopbyggende leverandør i svagt basisk eller neutralt medium.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, propylenglycol, polyethylenglycol og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i flydende paraffin og olivenolie.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3811-73-2
Molekylær formel C5H4NNaOS
Molekylvægt (g/mol) 149.143
MDL nummer MFCD01941547
InChI nøgle XNRNJIIJLOFJEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium omadine, sodium pyrithione, sodium 2-pyridylthio-n-oxide, pyrithione sodium salt, thione reagent, 2-pyridinethiol-1-oxide sodium salt, 2-mercaptopyridine n-oxide sodium salt, omadine sodium, sodium-2-pyridinethiol-1-oxide, sodium omadine van
PubChem CID 19658
IUPAC navn natrium;1-oxidopyridin-2-thion
SMIL C1=CC(=S)N(C=C1)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt
Navn note anhydrous
Smeltepunkt ∼290°C (decomposition)
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,7994
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,propylene glycol,polyethylene glycol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in liquid paraffin and olive oil.
Formel vægt 149.15
Procent renhed 98%