Få mere at vide
2-Mercaptopyridin-N-oxid, natriumsalt, 40 w/w % vandig opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10724034 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10724034 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10193491 1 L Glasflaske 1 L
10207293 5 L Plast tromle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10724034 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 257740025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3811-73-2 | C5H4NNaOS | 149.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptopyridine-N-oxide, sodium salt
Navn note 40 w/w% Aqueous Solution
CAS 3811-73-2, 7732-18-5
CAS min % 40.0, 58.0
CAS Max % 42.0, 60.0
Smeltepunkt -30.0°C
Farve Rav til gul
Tæthed 1.2200g/mL
pH 8.5 to 10.5 (10% soln. at 20°C)
Kogepunkt 109.0°C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H4NNaOS
MDL nummer MFCD01941547
Mængde 2.5 L
Merck Index 10, 7892
Specifik vægtfylde 1.22
Synonym sodium omadine, sodium pyrithione, sodium 2-pyridylthio-n-oxide, pyrithione sodium salt, thione reagent, 2-pyridinethiol-1-oxide sodium salt, 2-mercaptopyridine n-oxide sodium salt, omadine sodium, sodium-2-pyridinethiol-1-oxide, sodium omadine van
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
InChI nøgle XNRNJIIJLOFJEK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=S)N(C=C1)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium;1-oxidopyridin-2-thion
Molekylvægt (g/mol) 149.15
PubChem CID 19658
Formel vægt 149.15
Procent renhed 40 to 42%
Fysisk form Løsning