Få mere at vide
2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt, 40% aq. soln.
Artikelnummer. 11498746
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498746 100 mL 100ml
11408756 500 mL 500ml
11418756 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16922.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3811-73-2 | C5H4NNaOS | 149.143 g/mol
2-Mercaptopyridin N-oxid natriumsalt er en af de aktive komponenter i maling, fugemasse, shampoo, klæbemiddel og aerosol på grund af dets antimikrobielle aktivitet. I biokemiske undersøgelser bruges det til at transportere zink ind i celler. Yderligere bruges det til at danne bidentate oxothiolanchelater med overgangsmetaller. Det fungerer som en stabilisator og viskositetsopbyggende leverandør i svagt basisk eller neutralt medium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Mercaptopyridine N-oxid natriumsalt er en af de aktive komponenter i maling, fugemasse, shampoo, klæbemiddel og aerosol på grund af dets antimikrobielle aktivitet. I biokemiske undersøgelser bruges det til at transportere zink ind i celler. Yderligere bruges det til at danne bidentate oxothiolanchelater med overgangsmetaller. Det fungerer som en stabilisator og viskositetsopbyggende leverandør i svagt basisk eller neutralt medium.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, propylenglycol, polyethylenglycol og dimethylsulfoxid. Ikke blandbar med flydende paraffin og olivenolie.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3811-73-2
Molekylær formel C5H4NNaOS
Molekylvægt (g/mol) 149.143
MDL nummer MFCD01941547
InChI nøgle XNRNJIIJLOFJEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium omadine, sodium pyrithione, sodium 2-pyridylthio-n-oxide, pyrithione sodium salt, thione reagent, 2-pyridinethiol-1-oxide sodium salt, 2-mercaptopyridine n-oxide sodium salt, omadine sodium, sodium-2-pyridinethiol-1-oxide, sodium omadine van
PubChem CID 19658
IUPAC navn natrium;1-oxidopyridin-2-thion
SMIL C1=CC(=S)N(C=C1)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt
Tæthed 1.238
Brydningsindeks 1.4825
Mængde 100 mL
Beilstein 4026050
Merck Index 14,7994
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,propylene glycol,polyethylene glycol and dimethyl sulfoxide. Immiscible with liquid paraffin and olive oil.
Formel vægt 149.15
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 40% aq. soln.