Få mere at vide
2-Mercaptopyridin N-oxid, 99%
Artikelnummer. 11408136
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408136 5 g 5g
11418136 25 g 25g
11428136 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14152.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-07-2026
CAS: 1121-31-9 | C5H5NOS | 127,161 g/mol
2-Mercaptopyridin-N-oxid anvendes til ratiometrisk fluorescensbilleddannelse af intracellulære zinkioner i pattedyrskulturer. Det bruges til radikalkobling af benzoylderivater af 2-deoxy-D-ribose med heterocykliske baser for at give C-nukleosider. Det fungerer som en ligand og danner koordinationskomplekser med palladiumchlorid. Det er en forløber for O-acylthiohydroxamater. Desuden tjener det som et svampedræbende middel. Ud over dette anvendes det til fremstilling af 1-oxa-2-oxo-3-thia-indoliziniumchlorid ved reaktion med carbonyldichlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Mercaptopyridin N-oxid anvendes til ratiometrisk fluorescensbilleddannelse af intracellulære zinkioner i pattedyrskulturer. Det bruges til radikalkobling af benzoylderivater af 2-deoxy-D-ribose med heterocykliske baser for at give C-nukleosider. Det fungerer som en ligand og danner koordinationskomplekser med palladiumchlorid. Det er en forløber for O-acylthiohydroxamater. Desuden tjener det som et svampedræbende middel. Ud over dette anvendes det til fremstilling af 1-oxa-2-oxo-3-thia-indoliziniumchlorid ved reaktion med carbonyldichlorid.
Opløselighed
Opløselig i tris-saltsyre.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1121-31-9
Molekylær formel C5H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 127.161
MDL nummer MFCD00006196
InChI nøgle YBBJKCMMCRQZMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrithione, 2-mercaptopyridine n-oxide, 2-mercaptopyridine-n-oxide, 1-hydroxy-2-pyridinethione, omadine, 2-pyridinethiol, 1-oxide, 1-hydroxyl-1h-pyridine-2-thione, n-hydroxypyridine-2-thione, 1-hydroxy-2 1h-pyridinethione, 2-pyridinethiol 1-oxide
PubChem CID 1570
ChEBI CHEBI:36578
IUPAC navn 1-hydroxypyridin-2-thion
SMIL C1=CC(=S)N(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptopyridine N-oxide
Smeltepunkt 69°C to 72°C
Mængde 5 g
Beilstein 906983
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,7994
Opløselighedsinformation Soluble in tris-hydrochloric acid.
Formel vægt 127.17
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptopyridine-N-oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptopyridine-N-oxide