Få mere at vide
2-Mercaptopyridin-N-oxid, 99%
Artikelnummer. 10467200 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10467200 1 g Glasflaske 1g
10512401 5 g Glasflaske 5g
10609024 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10467200 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 182670010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1121-31-9 | C5H5NOS | 127,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1121-31-9
Molekylær formel C5H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 127.16
MDL nummer MFCD00006196
InChI nøgle YBBJKCMMCRQZMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrithione, 2-mercaptopyridine n-oxide, 2-mercaptopyridine-n-oxide, 1-hydroxy-2-pyridinethione, omadine, 2-pyridinethiol, 1-oxide, 1-hydroxyl-1h-pyridine-2-thione, n-hydroxypyridine-2-thione, 1-hydroxy-2 1h-pyridinethione, 2-pyridinethiol 1-oxide
PubChem CID 1570
ChEBI CHEBI:36578
IUPAC navn 1-hydroxypyridin-2-thion
SMIL C1=CC(=S)N(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptopyridine-N-oxide
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70°C to 73°C
Farve Beige til hvid eller grå-grøn eller grøn-gul til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Iodometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 21, V,7, 150
Fieser 12,417; 14,268; 17,292
Merck Index 14, 7994
Formel vægt 127.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptopyridine-N-oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.