Få mere at vide
2-Mercaptopyridin, 98%
Artikelnummer. 10163220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10163220 2.5 g Glasflaske 2.5g
10284930 25 g Glasflaske 25g
10783714 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10163220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125540025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2637-34-5 | C5H5NS | 111,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2637-34-5
Molekylær formel C5H5NS
Molekylvægt (g/mol) 111.16
MDL nummer MFCD00006285
InChI nøgle WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptopyridine, 2-pyridinethiol, pyridine-2-thiol, 2-thiopyridine, pyrid-2-thione, 2 1h-pyridinethione, pyridinethione, 2-thiopyridone, 2-pyridinethione, 2-mercapto pyridine
PubChem CID 2723698
ChEBI CHEBI:45223
IUPAC navn 1H-pyridin-2-thion
SMIL C1=CC(=S)NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptopyridine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 126.0°C to 130.0°C
Farve Brun til gul
Flammepunkt 125°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Iodimetry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)SH
Mængde 2.5 g
Beilstein 21,45
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common solvents
Formel vægt 111.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptopyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.