Få mere at vide
2-Mercaptopyridin, 98%
Artikelnummer. 11499273
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499273 25 g 25g
11489273 5 g 5g
11409283 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499273 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11741.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    714.00 DKK
    582.65 DKK / 25g
    Spare 131.35 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2637-34-5 | C5H5NS | 111,162 g/mol
Anvendes som ligand i metalkomplekser. Det kan bruges til at belægge porøse medier for at rense plasmid-DNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendt som ligand i metalkomplekser. Det kan bruges til at belægge porøse medier for at rense plasmid-DNA.
Opløselighed Lidt opløseligt i chloroform, methanol og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Air Sensitive, hold beholderen tæt forseglet. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2637-34-5
Molekylær formel C5H5NS
Molekylvægt (g/mol) 111.162
MDL nummer MFCD00006285
InChI nøgle WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptopyridine, 2-pyridinethiol, pyridine-2-thiol, 2-thiopyridine, pyrid-2-thione, 2 1h-pyridinethione, pyridinethione, 2-thiopyridone, 2-pyridinethione, 2-mercapto pyridine
PubChem CID 2723698
ChEBI CHEBI:45223
IUPAC navn 1H-pyridin-2-thion
SMIL C1=CC(=S)NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptopyridine
Smeltepunkt 124 °C til 130 °C
Mængde 25 g
Beilstein 105758
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i kloroform, methanol og dimethylsulfoxid.
Formel vægt 111.17
Procent renhed 98%