Få mere at vide
2-Mercaptopyridin, 98%
Artikelnummer. 11489273
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489273 5 g 5g
11499273 25 g 25g
11409283 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489273 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11741.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2637-34-5 | C5H5NS | 111,162 g/mol
Anvendes som ligand i metalkomplekser. Det kan bruges til at belægge porøse medier for at rense plasmid-DNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendt som ligand i metalkomplekser. Det kan bruges til at belægge porøse medier for at rense plasmid-DNA.
Opløselighed Lidt opløseligt i chloroform, methanol og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Air Sensitive, hold beholderen tæt forseglet. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2637-34-5
Molekylær formel C5H5NS
Molekylvægt (g/mol) 111.162
MDL nummer MFCD00006285
InChI nøgle WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptopyridine, 2-pyridinethiol, pyridine-2-thiol, 2-thiopyridine, pyrid-2-thione, 2 1h-pyridinethione, pyridinethione, 2-thiopyridone, 2-pyridinethione, 2-mercapto pyridine
PubChem CID 2723698
ChEBI CHEBI:45223
IUPAC navn 1H-pyridin-2-thion
SMIL C1=CC(=S)NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptopyridine
Smeltepunkt 124 °C til 130 °C
Mængde 5 g
Beilstein 105758
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in chloroform,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 111.17
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptopyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2(1H)-Pyridinethione