Få mere at vide
2-Mercaptopropionsyre, 97%
Artikelnummer. 11398325
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398325 500 g 500g
11378325 10 g 10g
11388325 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398325 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10257.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-42-5 | C3H6O2S | 106,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-42-5
Molekylær formel C3H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 106.14
MDL nummer MFCD00004862
InChI nøgle PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-mercaptopropionic acid, thiolactic acid, 2-mercaptopropanoic acid, 2-thiolactic acid, 2-thiolpropionic acid, alpha-mercaptopropionic acid, alpha-mercaptopropanoic acid, propionic acid, 2-mercapto, propanoic acid, 2-mercapto, fema no. 3180
PubChem CID 62326
ChEBI CHEBI:47872
IUPAC navn 2-sulfanylpropansyre
SMIL CC(S)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptopropionic acid
Smeltepunkt 10 °C til 14 °C
Tæthed 1.196
Kogepunkt 217 °C
Flammepunkt 107 °C (225 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.482
Mængde 500 g
FN nummer UN2936
Beilstein 506218
Merck Index 14,9340
Formel vægt 106.14
Procent renhed 97%