Få mere at vide
2-Mercaptopropionsyre, 95%
Artikelnummer. 10533504 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10533504 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10091650 100 g Glasflaske 100g
10376540 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10533504 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138790025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 79-42-5 | C3H6O2S | 106,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-42-5
Molekylær formel C3H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 106.14
MDL nummer MFCD00004862
InChI nøgle PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-mercaptopropionic acid, thiolactic acid, 2-mercaptopropanoic acid, 2-thiolactic acid, 2-thiolpropionic acid, alpha-mercaptopropionic acid, alpha-mercaptopropanoic acid, propionic acid, 2-mercapto, propanoic acid, 2-mercapto, fema no. 3180
PubChem CID 62326
ChEBI CHEBI:47872
IUPAC navn 2-sulfanylpropansyre
SMIL CC(S)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Mercaptopropionic acid
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 10 °C til 14 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1900g/mL
Kogepunkt 102 °C (16,0 mmHg)
Flammepunkt 87 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (Jodimetri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(SH)CO2H
Brydningsindeks 1,4804 til 1,4824
Mængde 2.5 kg
Beilstein 03, 289
Fieser 15,307
Merck Index 15, 9493
Specifik vægtfylde 1.19
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet med vand. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, ether og acetone, blandet med benzol, petroleumether, kloroform, chlorethan, diethylether
Formel vægt 106.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske